Learn More
Bolo de niobio, 6,35 mm de diámetro x 6,35 mm de longitud, 99,95 % (base metálica sin Ta), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11380068
Bolo de niobio, 6,35 mm de diámetro x 6,35 mm de longitud, 99,95 % (base metálica sin Ta), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7058601
25 g, 25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. 11380068
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042847.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-03-1
Fórmula molecular Nb
Peso molecular (g/mol) 92.91
Número MDL MFCD00011126
Clave InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
Nombre IUPAC niobio
SMILES [Nb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Niobium slug
Nombre de nota 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin Ta)
Cantidad 25 g
Porcentaje de pureza 99.95%
Olor Odorless
Peso ≈1.7g/slug
Formulario ≈1,7 g/bolo
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteZ26K018 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/12/2024 Código de producto042847.14,042847.22
Número de loteZ26K016 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/12/2024 Código de producto042847.14,042847.22
Número de loteX03K023 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/10/2024 Código de producto042847.14,042847.22
Número de loteU19K035 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/10/2024 Código de producto042847.14,042847.22
Número de loteX14F089 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/08/2023 Código de producto042847.14,042847.22
RUO – Research Use Only
Título del producto
Bolo de niobio, 6,35 mm de diámetro x 6,35 mm de longitud, 99,95 % (base metálica sin Ta), Thermo Scientific Chemicals >