Learn More
Bolo de niobio, 6,35 mm de diámetro x 12,7 mm de longitud, Puratronic™, 99,99 % (base metálica sin Ta), Ta 300 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 Slug
5 Slugs
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Niobium slug |
Nombre de nota | 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica sin Ta), Ta 300 ppm |
Cantidad | 5 Slugs |
Porcentaje de pureza | 99.99% |
Grado | Puratronic™ |
Olor | Odorless |
Peso | ≈3.4g/slug |
Formulario | ≈3,4 g/bolo |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Bolo de niobio, 6,35 mm de diámetro x 12,7 mm de longitud, Puratronic™, 99,99 % (base metálica sin Ta), Ta 300 ppm, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido