Learn More
Patrón de niobio para ICP, 1000 μg/ml en H2O/0,4 % HF, grado de garantía, SPEX CertiPrep™
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
77.43€ - 142.00€
CAS | 7440-03-1, 7664-39-3, 7732-18-5 |
---|---|
Fórmula molecular | Nb |
Peso molecular (g/mol) | 92.91 |
Número MDL | MFCD00011126 |
Clave InChI | GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 23936 |
ChEBI | CHEBI:33344 |
Nombre IUPAC | niobio |
SMILES | [Nb] |
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10162292
|
SPEX Certiprep
PLNB9-2Y |
125 mL | Frasco de LDPE lixiviación triple |
77.43€
125 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10040432
|
SPEX Certiprep
PLNB9-2X |
500 mL | Frasco de LDPE lixiviación triple |
142.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analito | Concentración |
---|---|
Nb | 1000 μ g/ml |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
7440-03-1, 7664-39-3, 7732-18-5 | |
92.91 | |
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:33344 | |
[Nb] |
Nb | |
MFCD00011126 | |
23936 | |
niobio |
Especificaciones
Niobium Standard | |
Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels. | |
Nb | |
AA, ICP | |
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N | |
[Nb] | |
H2O/0.4% HF | |
23936 | |
Assurance |
7440-03-1, 7664-39-3, 7732-18-5 | |
Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. | |
MFCD00011126 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos | |
Certified Reference Material | |
niobio | |
92.91 | |
CHEBI:33344 | |
Concentración de Matrix N.º decat. H2O tr.HF 1000 μg/ml PLNB9-2Y, -2X 10 000 PLNB9-3Y, -3X |
Seguridad y manipulación
Provoca irritación ocular grave
missing translation for 'dotInformation' : Voltaje peligroso
Recommended Storage : Ambiente
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- 1000
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: hydrofluoric acid, Niobium from Diniobium pentaoxide
Product intended for laboratory use only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Patrón de niobio para ICP, 1000 μg/ml en H2O/0,4 % HF, grado de garantía, SPEX CertiPrep™