Learn More
Cloruro de niobio(V), 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10398670
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 10026-12-7 | Cl5Nb | 270.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10026-12-7
Fórmula molecular Cl5Nb
Peso molecular (g/mol) 270.16
Número MDL MFCD00011127
Clave InChI YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I
Sinónimo niobium v chloride, niobium pentachloride, niobium chloride nbcl5, nbcl5, columbium pentachloride, niobium v chloride, puratronic, niobium v chloride trace metals basis, niobium v chloride-nb 20-200ppm ta puratrem
PubChem CID 24818
Nombre IUPAC pentacloroniobio
SMILES Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 254.0°C
Nombre del producto químico o material Niobium(V) chloride
Punto de fusión 204.7°C to 209.5°C
Nombre de nota 99.8%
Color Amarillo
% mín. CAS 99.75
% máx. CAS 100.0
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.75% min
Fórmula lineal NbCl5
Fieser 14,214
Índice Merck 15, 6643
Información de solubilidad Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: soluble in hcl, soluble in ccl4, soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.16
Porcentaje de pureza 99.8%