Learn More
Cloruro de niobio(V), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327257
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
CAS: 10026-12-7 | Cl5Nb | 270.156 g/mol
It is the precursor in the preparation of pure niobium, and ferroniobium. It is used as Lewis acid catalyst in the organic synthesis in activating alkenes in the carbonyl-ene reaction and the Diels-Alder reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10026-12-7
Fórmula molecular Cl5Nb
Peso molecular (g/mol) 270.156
Número MDL MFCD00011127
Clave InChI YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I
Sinónimo niobium v chloride, niobium pentachloride, niobium chloride nbcl5, nbcl5, columbium pentachloride, niobium v chloride, puratronic, niobium v chloride trace metals basis, niobium v chloride-nb 20-200ppm ta puratrem
PubChem CID 24818
Nombre IUPAC pentacloroniobio
SMILES Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 248.2°C
Nombre del producto químico o material Niobium(V) chloride
Punto de fusión 208.3°C
Color Blanco
Forma física Polvo de malla-100, envasado bajo argón
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (metals basis)
Información de solubilidad Soluble in alcohol,hydrochloric acid,carbon tetrachloride and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.2
Olor Acidic
Sensibilidad Moisture sensitive
Aspecto Yellow powder/flake/crystalline/beads
Densidad 2.74
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Niobium(V) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Niobium chloride