Learn More
Óxido de niobio(V), 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1313-96-8 | Nb2O5 | 265.81 g/mol
48.15€ - 539.00€
CAS | 1313-96-8 |
---|---|
Fórmula molecular | Nb2O5 |
Peso molecular (g/mol) | 265.81 |
Número MDL | MFCD00011128 |
Clave InChI | ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | niobium oxide, niobium v oxide, niobium pentoxide, diniobium pentaoxide, niobia, niobium pentaoxide, diniobium pentoxide, niobium 5+ oxide, nobum oxde |
PubChem CID | 123105 |
SMILES | O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10785853
|
Thermo Scientific Acros
193630100 |
10 g | Frasco de vidrio |
48.15€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10153970
|
Thermo Scientific Acros
193630500 |
50 g | Frasco de plástico |
149.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10229693
|
Thermo Scientific Acros
193632500 |
250 g | Frasco de plástico |
539.00€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazasIdentificadores de productos químicos
1313-96-8 | |
265.81 | |
ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N | |
123105 |
Nb2O5 | |
MFCD00011128 | |
niobium oxide, niobium v oxide, niobium pentoxide, diniobium pentaoxide, niobia, niobium pentaoxide, diniobium pentoxide, niobium 5+ oxide, nobum oxde | |
O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O |
Especificaciones
Niobium(V) oxide | |
1313-96-8 | |
99.95 | |
Polvo | |
Nb2O5 | |
MFCD00011128 | |
niobium oxide, niobium v oxide, niobium pentoxide, diniobium pentaoxide, niobia, niobium pentaoxide, diniobium pentoxide, niobium 5+ oxide, nobum oxde | |
ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N | |
dioxoniobiooxi(dioxo)niobio | |
123105 | |
99.99% | |
4.47 |
1520.0°C | |
Blanco | |
100.0 | |
99.99% | |
Nb2O5 | |
15, 6645 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hf and hot h2so4, soluble in fused potassium hydrogen sulfate or, carbonates or hydroxides of the alkali metals | |
O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O | |
265.81 | |
265.8 | |
base de trazas de metales | |
4.4700g/mL |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-213-6