Learn More
Óxido de niobio(V), 99,9985 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
CAS: 1313-96-8 | Nb2O5 | 265.81 g/mol
541.00€ - 1894.00€
CAS 1313-96-8
Fórmula molecular Nb2O5
Peso molecular (g/mol) 265.81
Número MDL MFCD00011128
Clave InChI ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo niobium oxide, niobium v oxide, niobium pentoxide, diniobium pentaoxide, niobia, niobium pentaoxide, diniobium pentoxide, niobium 5+ oxide, nobum oxde
PubChem CID 123105
SMILES O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11396947
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
010822.30
250 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11316957
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
010822.A1
1 kg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Niobium pentoxide is the precursor to a majority of niobium compounds, powder metallurgy products, and alloys. It is also used in glass, optic and ceramic applications. The nanoparticles of niobium pentoxide are useful in the preparation of electrochemical capacitors and cathodes. In addition, appropriate preparations of this compound can be used as a dietary supplement in food industry. It is a precursor to lithium niobate which finds extensive use in piezoelectric sensors, anti-aliasing filters, optical waveguides, mobile phones, surface acoustic devices, optical modulators, including linear and non-linear optical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
1313-96-8
265.81
ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N
123105
Nb2O5
MFCD00011128
niobium oxide, niobium v oxide, niobium pentoxide, diniobium pentaoxide, niobia, niobium pentaoxide, diniobium pentoxide, niobium 5+ oxide, nobum oxde
O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O
Especificaciones
Niobium(V) oxide
1313-96-8
Polvo
Nb2O5
niobium oxide, niobium v oxide, niobium pentoxide, diniobium pentaoxide, niobia, niobium pentaoxide, diniobium pentoxide, niobium 5+ oxide, nobum oxde
ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N
dioxoniobiooxi(dioxo)niobio
123105
Odorless
4.6 g/cm3 at 20°C
1520°C
Blanco
99.9985% (metals basis)
MFCD00011128
Insoluble in water; soluble in hydrogen fluoride.
O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O
265.81
265.81
White powder or lump
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente la zona con agua abundante y acudir a un médico.Usar guantes adecuados.Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.
H315-H319-H335:Provoca irritación cutánea.Provoca irritación ocular grave.Puede irritar las vías respiratorias.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-213-6
missing translation for 'rtecsNumber' : QU0500000
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes