Learn More
Ansell™ Guantes pesados de nitrilo marrón NitraSafe™ serie 28-329
Combina la excelente protección de su diseño reforzado con Kevlar™ con el agarre y la flexibilidad de la avanzada tecnología del revestimiento de nitrilo de Ansell. La gama NitraSafe™ apuesta por guantes que permitan manipular de piezas de metal pesado aceitosas de forma segura, mientras que la espuma NitraSafe™ combina un buen agarre y comodidad.
181.85€ - 253.00€
Especificaciones
Materiale parte posteriore | Nitrilo |
---|---|
Certificazione/Conformità | CE Mark 0493, Standard Category III EN 388 : 4331 |
Materiale polso | Nitrilo |
Product Type | Heavyweight Gloves |
Stile polso guanto | Nitragold™ |
Código de producto | Marca | Size | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Size | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12610812
|
Ansell™
28-329_7 |
7 | N/A | ||||||
12313589
|
Ansell™
28329080 |
8 |
253.00€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 02-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12323589
|
Ansell™
28329090 |
9 |
253.00€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 02-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12600812
|
Ansell™
28329100 |
10 |
253.00€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 02-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Permiten manipular de piezas de metal pesado aceitosas de forma segura, mientras que la espuma NitraSafe™ combina un buen agarre y comodidad.
- Ambos guantes, en combinación con el puño NitraGold™, ofrecen una excelente protección mecánica contra los cortes y la abrasión.
- Construcción cortada y cosida
- Diseño de tejido de punto jersey de algodón Kevlar™
- Revestimiento de nitrilo
- Acabado con revestimiento de palma
Especificaciones
Nitrilo | |
Nitrilo | |
Nitragold™ | |
Cotton Jersey Dupont™ Kevlar™ aramid fiber | |
72 par |
CE Mark 0493, Standard Category III EN 388 : 4331 | |
Heavyweight Gloves | |
Cotton Jersey Dupont™ Kevlar™ aramid fiber | |
Coated-palm | |
Mayor resistencia a los cortes y las abrasiones |