Learn More
Ácido nítrico, 69,0-70,0 %, N.F., J.T. Baker™
Click to view available options
Cantidad:
2,5 l
Envase:
Frasco de vidrio
frasco de vidrio con revestimiento de PVC
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nitric Acid |
Envase | frasco de vidrio con revestimiento de PVC |
Gravedad específica | 1 l = 1,41kg |
Cantidad | 2,5 l |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 63.01 |
Porcentaje de pureza | 69.0 to 70.0% |
Grado | NF |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Líquido comburente Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.