Learn More
Nitric acid, ACS Reagent, 70%, Honeywell Fluka™
Reactivo ACS, 70 %
41.99€ - 110.81€
CAS | 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Fórmula molecular | HNO3 |
Peso molecular (g/mol) | 63.01 |
Número MDL | MFCD00011349 |
Clave InChI | GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide |
PubChem CID | 944 |
ChEBI | CHEBI:48107 |
Nombre IUPAC | ácido nítrico |
SMILES | O[N+]([O-])=O |
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
7697-37-2, 7732-18-5 | |
63.01 | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
944 | |
ácido nítrico |
HNO3 | |
MFCD00011349 | |
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide | |
CHEBI:48107 | |
O[N+]([O-])=O |
Especificaciones
Nitric acid | |
7697-37-2, 7732-18-5 | |
≥50.0000%, ≥30.0000% | |
1.413 g/mL at 20 °C(lit.) | |
HNO3 | |
UN2031 | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
ácido nítrico | |
944 | |
63.01 |
ACS Reagent, 70% | |
122°C | |
<70.0000%, <50.0000% | |
HNO3 | |
MFCD00011349 | |
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide | |
O[N+]([O-])=O | |
63.01 | |
CHEBI:48107 | |
Reactivo ACS |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 630 days from date of manufacture
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group:3: II; Proper Shipping Name: Nitric acid
Recommended Storage : Room Temp
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Nitric acid
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido comburente Categoría 3
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitric acid