Learn More
Ácido nítrico, para análisis, solución de ca. 65 % en agua, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10743094
Ácido nítrico, para análisis, solución de ca. 65 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10743094 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
25L., Bidón de metal, 25 litros
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
1 l
2,5 l
25L.
Envase:
Bidón de metal
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
1 LT
2,5 LT
2.50 LT
25 litros
500 ml
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10743094
Marca: Thermo Scientific Acros 124660250
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
CAS 7697-37-2, 7732-18-5
Fórmula molecular HNO3
Peso molecular (g/mol) 63.01
Número MDL MFCD00011349
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Nombre IUPAC ácido nítrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitric acid
Color Incolora
Punto de fusión -42,0 °C
Punto de ebullición 122,0 °C
% mín. CAS 64.0, 34.0
% máx. CAS 66.0, 36.0
Densidad 1.4000 g/mL
Envase Bidón de metal
Gravedad específica 1,4
Cantidad 25L.
Fórmula lineal HNO3
Forma física Líquido
Fieser 01,733; 03,212; 04,356; 05,474
Índice Merck 15, 6663
Información de solubilidad Solubilidad en agua:>100 g/100 ml (20 °C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.01
Porcentaje de pureza ≥65%
Grado Analítica
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteA0463694 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/06/2024 Código de producto124665001,124665000,124660026,124660025,124660250,124660011,124660010
Número de loteA0429346 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/10/2023 Código de producto124665001,124665000,124660026,124660025,124660250,124660011,124660010
Número de loteA0456620 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/09/2023 Código de producto124665001,124665000,124660026,124660025,124660250,124660011,124660010
Número de loteA0452977 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/05/2023 Código de producto124665001,124665000,124660026,124660025,124660250,124660011,124660010
Número de loteA0398898 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Código de producto124665001,124665000,124660026,124660025,124660250,124660011,124660010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitric acid, ca. 65% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido comburente Categoría 3
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido nítrico, para análisis, solución de ca. 65 % en agua, Thermo Scientific Chemicals >