Learn More
Ácido nítrico (con certificado ACS Plus), Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
2,5 l
Envase:
Safe-Cote™ Vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nitric Acid |
pH | -1,0 |
Color | De incoloro a amarillo |
CAS | 7697-37-2, 7732-18-5 |
Punto de fusión | de -41 °C |
Punto de ebullición | de 120,5 °C |
Densidad | 1,40 g/cm³ |
Metales pesados (como Pb) | 0,2 ppm máx. |
Identificación | Superar pruebas |
Envase | Safe-Cote™ Vidrio |