Learn More
Ácido nítrico, extra puro, solución al 60 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nitric acid |
Color | De incoloro a amarillo |
Punto de fusión | -42,0 °C |
Punto de ebullición | 122,0 °C |
% mín. CAS | 59.0, 37.0 |
% máx. CAS | 63.0, 41.0 |
Densidad | 1.3300g/mL |
Envase | Frasco de plástico |
Gravedad específica | 1,33 |
Cantidad | 1 l |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Nitric acid, 20-64%
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Nitric acid