Learn More
Ácido nítrico, TraceSELECT™, para el análisis de trazas, ≥ 69,0 %, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500mL
1 l
2,5 l
5L.
6 x 500 ml
Descripción
TraceSELECT™ Ultra y TraceSELECT
- ácidos, bases y sales ultrapuros para los procesos de fundición y digestión húmeda en los análisis ambientales, de agua y de alimentos
- La preparación de muestras para el análisis de trazas requiere reactivos de una pureza máxima. Nuestros productos TraceSELECT Ultra para el análisis de ultratrazas a niveles de ppb e, incluso, ppt se producen mediante destilación por subebullición
- Los ácidos, bases y sales de la serie TraceSELECT se han desarrollado para la preparación y el análisis de muestras en el nivel ppb de trazas (μg/kg)
- envasados en recipientes de alta calidad adecuados para cada producto
- los reactivos se producen y embotellan en condiciones de sala limpia
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nitric acid |
Densidad | 1,41 g/ml a 20 °C |
Presión de vapor | 8 mmHg (20 °C) |
Cantidad | 2,5 l |
Número UN | UN2031 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 63.01g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥69% (T) |
Grado | TraceSELECT™ |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Nitric acid
- Peligro
- Líquido comburente Categoría 3
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad aguda Categoría 3
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: nitric acid
Título del producto
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu