Learn More
Nitric acid, TRACESELECT™ Ultra, for UltraTrace Analysis, 67-69%, Honeywell Fluka™
TraceSELECT™ Ultra, para el análisis de ultratrazas, 67-69 %
505.21€ - 2028.79€
CAS | 7697-37-2 |
---|---|
Fórmula molecular | HNO3 |
Peso molecular (g/mol) | 63.01 |
Número MDL | MFCD00011349 |
Clave InChI | GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide |
PubChem CID | 944 |
ChEBI | CHEBI:48107 |
Nombre IUPAC | ácido nítrico |
SMILES | O[N+]([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15670580
|
Honeywell-Fluka
02650-250ML |
250mL. | Frasco de polietileno |
505.21€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15690580
|
Honeywell-Fluka
02650-500ML |
500mL. | Frasco de polietileno |
907.76€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15660580
|
Honeywell-Fluka
02650-1L |
1 l | Frasco de polietileno |
1271.81€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15680580
|
Honeywell-Fluka
02650-2L |
2L. | Frasco de polietileno |
2028.79€
2 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
TraceSELECT™ Ultra y TraceSELECT
- ácidos, bases y sales ultrapuros para los procesos de fundición y digestión húmeda en los análisis ambientales, de agua y de alimentos
- La preparación de muestras para el análisis de trazas requiere reactivos de una pureza máxima. Nuestros productos TraceSELECT Ultra para el análisis de ultratrazas a niveles de ppb e, incluso, ppt se producen mediante destilación por subebullición
- Los ácidos, bases y sales de la serie TraceSELECT se han desarrollado para la preparación y el análisis de muestras en el nivel ppb de trazas (μg/kg)
- envasados en recipientes de alta calidad adecuados para cada producto
- los reactivos se producen y embotellan en condiciones de sala limpia
7697-37-2 | |
63.01 | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
944 | |
ácido nítrico |
HNO3 | |
MFCD00011349 | |
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide | |
CHEBI:48107 | |
O[N+]([O-])=O |
Especificaciones
Nitric acid | |
7697-37-2 | |
1,420 g/cm3 | |
64.5 to 70% | |
HNO3 | |
UN2031 | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
ácido nítrico | |
944 | |
63.01 | |
Ultratrace™ |
TRACESELECT™ Ultra, for UltraTrace Analysis, 65-71%, | |
de 122 °C | |
8 mmHg (20 °C) | |
HNO3 | |
MFCD00011349 | |
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide | |
O[N+]([O-])=O | |
63.01 | |
CHEBI:48107 | |
67 to 69% |
Seguridad y manipulación
P210-P220-P260-P280-P305 + P351 + P338-P370 + P378
H272-H290-H314
missing translation for 'shelfLife' : 1260 días a partir de la fecha de fabricación
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje: 3:II; Nombre del producto expedido:Ácido nítrico
Recommended Storage : Temperatura ambiente
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Nitric acid
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido comburente Categoría 3
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitric acid