Learn More
Nitritex™ Guantes de laboratorio azules desechables y sin polvo Omega Pro-tech™ Nitritex™
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
Descripción
- Azul
- Puño con reborde
- No estéril
- El nitrilo no contiene proteínas
- Varias tallas
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 2859 |
Clasificación | EPI de categoría III: equipos de protección individual de diseño complejo |
Color | Azul |
Desechables | Single-use |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
Tipo de producto | Guantes |
Tamaño | L |
Estilo de puño de los guantes | Con reborde enrollado |
Inspeccionado para uso médico | Sí |