Learn More
Ansell Nitrilite™ 93-311 Series Natural Nitrile Gloves
Produced in a controlled powder-free environment, featuring exceptionally low levels of extractable and particles.
430.00CHF - 531.65CHF
Specifica
Product Type | Controlled Environment Gloves |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Spessore (sistema metrico) | 0.12 mm |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11796723
|
Ansell
933116 |
6 | N/A | ||||||
11736733
![]() |
Ansell
93311100 |
10 |
430.00CHF
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 03-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11706733
![]() |
Ansell
93311070 |
7 |
430.00CHF
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 08-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11716733
![]() |
Ansell
93311080 |
8 |
430.00CHF
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 03-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12336347
![]() |
Ansell
93311090 |
Small |
430.00CHF
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 08-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- 100% nitrile polymer prevents risk of allergies related to latex protein
- Nitrile coating
- Textured fingertips grip design
- Rolled beaded cuff
Specifica
Controlled Environment Gloves | |
Non-sterile | |
0.12 mm |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.