Learn More
Ansell Guantes de nitrilo para sala limpia extralargos BioClean™ Nerva BNAL
Nitrile 16 in. elbow length gloves are resistant to a range of chemicals and reduce the risk of cross contamination.
1075.00€ - 1107.25€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Parte 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Categoría III |
---|---|
Cleanroom Class | Clase 10/ISO 4 |
Color | Blanco |
Acabado exterior | Totalmente texturizados |
Finger Thickness (English) | 6,3 mil |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
13137196
![]() |
Ansell
BNAL-S |
Pequeño |
1075.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
13127196
![]() |
Ansell
BNAL-M |
M |
1075.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
13117196
![]() |
Ansell
BNAL-L |
L |
1075.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
13147196
![]() |
Ansell
BNAL-XL |
XL |
1107.25€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15278188
![]() |
Ansell
BNAL-XXL |
2XL |
1075.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 17-02-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- 400 mm (16 pulg), ambidiestros
- No estériles
- Texturizados, sin polvo, sin látex
- Ausencia de agujeros 1.5
- Excelentes propiedades de ESD
- Extra largos para proporcionar protección hasta el codo
- Procesados en un entorno de sala limpia para garantizar la compatibilidad con las condiciones de funcionamiento de ISO Clase 4
- Cumplen con los requisitos de la norma de guante EN 420:2003, la norma de guantes médicos europeos EN 455 (Partes 1, 2 y 3) y EN 374-1, 2 y 3:2003
- Categoría 3: equipo de protección personal de diseño complejo conforme a la directiva PPE 89/686/CEE
- Fabricados en una instalación con las certificaciones ISO 9001:2008 y 89/686/CEE, Artículo 11b. & Procesados en un entorno de sala limpia NEBB con certificado ISO Clase 4
Certifications
Marcado CE
Compliance
Norma de guantes EN420:2003, la norma europea para guantes médicos EN455 (partes 1, 2 y 3) y EN374-1, 2 y 3:2003.&
Especificaciones
EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Parte 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Categoría III | |
Blanco | |
6,3 mil | |
Ambidiestro | |
Nitrilo | |
0,10 mm | |
No estéril | |
0.16 mm | |
BioClean™ Nerva BNAL | |
40 cm |
Clase 10/ISO 4 | |
Totalmente texturizados | |
0,16 mm | |
Sí | |
3,9 mil | |
sin polvo | |
6,3 mil | |
Norma ISO 9001, PPE 2016 425 Módulo D | |
16 in |