Learn More
Ansell™ Monos desechables y estériles BioClean-D™ con capucha y orificios para pulgar
Disposable sterile coverall with hood features a thumb loop for secure hold.
425.00€ - 437.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Mono desechable con capucha y agarre de pulgares |
---|---|
Material | Polipropileno |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Tamaño | Tamaño del tórax (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Tamaño del tórax (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12787196
![]() |
Ansell™
S-BDCHT-XS |
XS | De 76 a 84 cm | De 158 a 164 cm |
425.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15248288
![]() |
Ansell™
S-BDCHT-S |
Pequeño | De 84 a 92 cm | De 164 a 170 cm |
437.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 16-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15258288
![]() |
Ansell™
S-BDCHT-M |
M | De 92 a 100 cm | De 170 a 176 cm |
437.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 16-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15268288
![]() |
Ansell™
S-BDCHT-L |
L | De 100 a 108 cm | De 176 a 182 cm |
437.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 01-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15278288
![]() |
Ansell™
S-BDCHT-XL |
XL | De 108 a 116 cm | De 182 a 188 cm |
437.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 16-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15288288
![]() |
Ansell™
S-BDCHT-2XL |
2XL | De 116 a 124 cm | De 188 a 194 cm |
437.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 16-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15298288
![]() |
Ansell™
S-BDCHT-3XL |
3XL | De 124 a 132 cm | De 194 a 200 cm |
437.00€
paquete de 15 |
Fecha estimada de envoi: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15208298
![]() |
Ansell™
S-BDCHT-4XL |
4XL | De 132 a 140 cm | De 200 a 206 cm |
437.00€
paquete de 15 |
|
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- Tejido CleanTough™ de baja pelado y antiestático fabricado
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Propiedades antiestáticas
- Fabricados en una instalación que tiene las certificaciones ISO 9001:2008.
- Cremallera frontal con solapa.
- Ojales para el pulgar en la muñeca
- Espalda, puños y tobillos elásticos
- Testado por ASTM D6978 05
- Testado por HELMKE Drum
- Bajo nivel de partículas
- Nivel garantizado de esterilización 10-6
- Disponible en tamaños que van desde S hasta 4XL
Compliance
USP 797, USP 800, 503B.
Especificaciones
Mono desechable con capucha y agarre de pulgares | |
Blanco | |
Estéril | |
(EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 and EN 13935-2 |
Polipropileno | |
Sí | |
ISO 9001:2015 y (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 y EN 13935-2, ISO 11137-1:2006 | |
S-BDCHT |