Learn More
Ansell Guantes de nitrilo para sala limpia estériles BioClean™ Excell BEXS
Los guantes de nitrilo sin látex son específicos para cada mano y resistentes a una gran variedad de productos químicos. Recomendados para entornos críticos de clase 10/ISO 4.
810.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Parte 2, Alimentos |
---|---|
Cleanroom Class | Clase 10/ISO 4 y EU GMP grado A |
AQL | 1,5 |
Color | Blanco |
Acabado exterior | Totalmente texturizados |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12745835
![]() |
Ansell
BEXS-60 |
6 |
810.00€
200 pares |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12765835
![]() |
Ansell
BEXS-65 |
6,5 |
810.00€
200 pares |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12775835
![]() |
Ansell
BEXS-70 |
7 |
810.00€
200 pares |
Fecha estimada de envoi: 16-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12785835
![]() |
Ansell
BEXS-75 |
7,5 |
810.00€
200 pares |
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12795835
![]() |
Ansell
BEXS-80 |
8 |
810.00€
200 pares |
Fecha estimada de envoi: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12705845
![]() |
Ansell
BEXS-85 |
8,5 |
810.00€
200 pares |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12715845
![]() |
Ansell
BEXS-90 |
9 |
810.00€
200 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15268148
![]() |
Ansell
BEXS-100 |
10 |
810.00€
200 pares |
Fecha estimada de envoi: 16-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- 300 mm (12 pulg), específico para cada mano
- Nitrilo estéril mediante radiación gamma
- El nitrilo es resistente a una amplia gama de sustancias químicas
- Hipoalergénicos
- Excelentes propiedades antiestáticas
- Ausencia de agujeros 1.5
- Sin polvo, sin látex, puño con reborde, sin aceleradores
- Procesados en un entorno de sala limpia para garantizar la compatibilidad con las condiciones de funcionamiento de ISO Clase 4 y EU GMP grado A
- Cumplen los requisitos de la norma de guante EN 420:2003, la norma de guantes médicos europeos EN 455 (partes 1, 2 y 3) y EN 374-1, 2 & 3:2003
- Fabricado en una instalación con certificaciones ISO 9001:2008 y 89/686/CEE Artículo 11b
- Procesados en un entorno de sala limpia ISO Clase 4 certificado por NEBB
- Conformes con USP 797
- AQL de 1.5
- Nivel de garantía de esterilidad 10−⁶
Especificaciones
CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Parte 2, Alimentos | |
1,5 | |
Totalmente texturizados | |
0,17 mm | |
Nitrilo | |
0,12 mm | |
Estéril | |
0,17 mm | |
BioClean BEXS™ | |
30,5 cm |
Clase 10/ISO 4 y EU GMP grado A | |
Blanco | |
6,6 mil | |
Específico | |
4,7 mil | |
sin polvo | |
6,6 mil | |
Norma ISO 9001, PPE 2016 425 Módulo D | |
12 in |