Learn More
Ansell Guantes estériles de látex para sala limpia BioClean™ Maxima BLLS
BIOPHARMA
Código de producto. 15238188
Click to view available options
Tamaño:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Guante de sala limpia de látex estéril que proporciona una cobertura y protección adicionales al brazo superior.Recomendado para entornos de salas limpias de clase 10/ISO 4.
  • Color natural
  • Específico de la mano, con forma anatómica
  • Superficie texturizada para un mayor agarre
  • Puño con reborde que mejora la estabilidad del brazo
  • Nivel garantizado de esterilización 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015 y (EU) 2016/425, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374-1:20016, EN 374-5:2016 y EN 421:2010, EN 455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC) 1935/2004 y (EC) 2023/2006
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Parte 2, Contacto con alimentos, Categoría III
Cleanroom Class Clase 10/ISO 4
AQL 1,5
Color Natural
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 7,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0,20 mm
Hand Específico
Material Látex
Palm Thickness (English) 7 mil
Palm Thickness (Metric) 0,18 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 6
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 7,8 mil
Grosor (métrico) 0,20 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards Norma ISO 9001, PPE 2016 425 Módulo D
Modelo BLLS-60
Serie BLL BioClean™ Maxima
Longitud (imperial) 24 in
Longitud (métrico) 61 cm