Learn More
Nitrometano d3, para RMN, átomo D del 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10772011 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
5mL.
10 ml
25mL.
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 13031-32-8 | CH3NO2 | 64.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13031-32-8
Fórmula molecular CH3NO2
Peso molecular (g/mol) 64.06
Número MDL MFCD00044214
Clave InChI LYGJENNIWJXYER-FIBGUPNXSA-N
Sinónimo nitromethane-d3, nitro 2h3 methane, nitro 2 h? methane, nitromethane-d3, 99 atom % d, methane-d3, nitro, cd3no2, trideuteronitromethane, methane-d3-, nitro, nitromethane-d3, ≥99 atom % d, contains 1 % v/v tms
PubChem CID 123293
Nombre IUPAC trideuterio(nitro)metano
SMILES [2H]C([2H])([2H])[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitromethane-d3
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99 atom % D
Densidad 1.1800g/mL
Deuterio (D) 98,5% mín
Temperatura de inflamación de 35 °C
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1,3795
Gravedad específica 1,18
Agua 0,1% máx. (K.F.)
Cantidad 25mL.
Punto de ebullición 100,0 °C
Fórmula lineal CD3NO2
Formula Weight (peso de la fórmula) 64.06
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitromethane-d3
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.