Learn More
Hexafluorofosfato de nitronio, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 19200-21-6 | F6NO2P | 190.969 g/mol
139.70€ - 502.50€
CAS | 19200-21-6 |
---|---|
Fórmula molecular | F6NO2P |
Peso molecular (g/mol) | 190.969 |
Número MDL | MFCD00031520 |
Clave InChI | DXWZKTLGZWTYPL-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | nitronium hexafluorophosphate, nitronium ion hexafluorophosphate, dioxidonitrogen 1+ hexafluorophosphate |
PubChem CID | 45933661 |
Nombre IUPAC | nitronio;hexafluorofosfato |
SMILES | [N+](=O)=O.F[P-](F)(F)(F)(F)F |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11342248
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013151.06 |
5 g |
139.70€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11332248
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013151.14 |
25 g |
502.50€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Nitronium hexafluorophosphate is a nitrating reagent used in the nitration of alkanes such as methane, ethane, propane, n-butane, isobutane, neopentane and cyclohexane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
19200-21-6 | |
190.969 | |
DXWZKTLGZWTYPL-UHFFFAOYSA-N | |
45933661 | |
[N+](=O)=O.F[P-](F)(F)(F)(F)F |
F6NO2P | |
MFCD00031520 | |
nitronium hexafluorophosphate, nitronium ion hexafluorophosphate, dioxidonitrogen 1+ hexafluorophosphate | |
nitronio;hexafluorofosfato |
Especificaciones
Nitronium hexafluorophosphate | |
Blanco | |
F6NO2P | |
nitronium hexafluorophosphate, nitronium ion hexafluorophosphate, dioxidonitrogen 1+ hexafluorophosphate | |
DXWZKTLGZWTYPL-UHFFFAOYSA-N | |
nitronio;hexafluorofosfato | |
45933661 | |
Moisture sensitive |
19200-21-6 | |
cristalino/a/s | |
MFCD00031520 | |
Soluble in dichloromethane and nitroethane. | |
[N+](=O)=O.F[P-](F)(F)(F)(F)F | |
190.969 | |
190.97 | |
Off-white Cristals |
Seguridad y manipulación
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Clase:8; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 242-872-7
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes