Learn More
Tetrafluoroborato de nitronio, solución de 0,3 a 0,5 M en sulfolano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7032562
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
200 mL
Tamaño de la unidad:
200 ml
25 ml
CAS: 13826-86-3 | BF4NO2 | 132.81 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS 13826-86-3
Fórmula molecular BF4NO2
Peso molecular (g/mol) 132.81
Número MDL MFCD00011432
Clave InChI XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane
PubChem CID 11073463
Nombre IUPAC ácido nitroso; tetrafluoroboranuro
SMILES [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitronium tetrafluoroborate
Cantidad 25 mL
Fórmula lineal NO2BF4
Número UN UN3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.81
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. de 0,3 a 0,5 M en sulfolano
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.268