Learn More
Tetrafluoroborato de nitronio, solución de 0,5 M en sulfolano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-174754 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
200 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
200 ML
25 ML
CAS: 13826-86-3 | BF4NO2 | 132.81 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitronium tetrafluoroborate
CAS 13826-86-3, 126-33-0
Color De incoloro a amarillo
% mín. CAS 5.03, 94.24
% máx. CAS 5.76, 94.97
Forma física Solución
Cantidad 25 mL
Fórmula molecular BF4NO2
Fórmula lineal NO2BF4
Número MDL MFCD00011432
Fieser 01,742; 04,358; 05,476; 08,361; 09,324; 06,520; 07,324; 09,414; 12,435; 13,274; 14,282; 17,314
Sinónimo nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Clave InChI XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Nombre IUPAC nitronio;tetrafluoroborato
Peso molecular (g/mol) 132.81
PubChem CID 11073463
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.81
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.268
Densidad 1.2680g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitronium tetrafluoroborate, 0.5 M solution in sulfolane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.