Learn More
Tetrafluoroborato de nitronio, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489586
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
CAS: 13826-86-3 | BF4NO2 | 132.81 g/mol
Nitronium tetrafluoroborate has been shown to be a versatile nitrating agent for nitrogen compounds, giving the corresponding N-nitro derivative when reacted with secondary aliphatic amines, an acyl aliphatic amine, a carbamate ester: a diacyl amine and primary amides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se ha demostrado que el tetrafluoroborato de nitronio es un agente nitrante versátil para los compuestos de nitrógeno, produciendo el derivado N-nitro correspondiente cuando se lo hace reaccionar con aminas alifáticas secundarias, una amina acilalifática, un éster de carbamato: una diacilamina y amidas primarias.
Solubilidad
Se descompone en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, bases, agua/humedad y calor. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte. Mantener refrigerado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13826-86-3
Fórmula molecular BF4NO2
Peso molecular (g/mol) 132.81
Número MDL MFCD00011432
Clave InChI XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane
PubChem CID 11073463
SMILES [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitronium tetrafluoroborate
Punto de fusión ∽240°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Fórmula lineal NO2BF4
Número UN UN3260
Información de solubilidad Decomposes in water.
Nombre IUPAC nitronio;tetrafluoroborato
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.81
Porcentaje de pureza 96%
Sensibilidad Moisture sensitive