Learn More
Tetrafluoroborato de nitrosonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3734681 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
CAS: 14635-75-7 | BF4HNO2 | 133.82 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14635-75-7
Fórmula molecular BF4HNO2
Peso molecular (g/mol) 133.82
Número MDL MFCD00011433
Clave InChI XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nitrosonium tetrafluoroborate, nitrosyl tetrafluoroborate, nitrosyltetrafluoroborate, nobf4, nitrilooxonium tetrafluoroborate, azanylidyneoxidanium tetrafluoroborate
PubChem CID 11137142
Nombre IUPAC azanilidineoxidanio;tetrafluoroborato
SMILES [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrosonium tetrafluoroborate
Punto de fusión 250.0°C
Color Blanco
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (ex F)
Fórmula lineal NOBF4
Índice Merck 15, 6736
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.81
Porcentaje de pureza 97%
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 2.185
Densidad 2.1850g/mL