Learn More
Liebherr™ Congeladores por aire forzado NoFrost de la serie GGv
Proporciona un rendimiento de congelación excepcional para una frescura de grado profesional a largo plazo. Los congeladores por aire forzado NoFrost de la serie GGv de Liebherr™ garantizan que el congelador y su contenido permanezcan libres de hielo y escarcha gracias a una tecnología de bajo consumo que hace circular el aire frío al tiempo que elimina la humedad.
Especificaciones
Intervalo de temperatura | -14°C a -28°C |
---|---|
Modelo de puerta | Autocierre SwingLine con asa Slimline |
No. of Doors | 1 |
Lado abisagrado | Derecha Intercambiable |
Material de la cabina | Acero |
Descripción
NoFrost freezer with fan assisted, forced air cooling and hot gas defrosting to maintain optimal, long-term food and product quality.
- High-performance forced-air cooling system: Rapidly freezes products and maintains a uniform temperature
- Energy-efficient hot-gas defrost system:
- Defrost less often: Defrost cycles based on the compressor run-time to virtually eliminate defrosting
- Defrost faster: Reduce frost time from ∼30 min. to only 10, minimizing temperature increase
- Temperature alarm: audio and visual alert indicates if the lower/upper thresholds have been breached
- Adjustable wire shelves and height-adjustable feet for maximum convenience and easy cleaning
- Low maintenance: Efficient, accessible rear panel condenser eliminates filter replacement or cleaning
- Environmentally friendly: Energy efficiency increased by environmentally-friendly refrigerants
- Ergonomic, stylish door with reversible hinges: Easy to open, easy to clean and maximum flexibility
Especificaciones
-14°C a -28°C | |
1 | |
Acero | |
60 kg | |
Digital, externo | |
Botones, con alarma de temperatura | |
NoFrost | |
220 - 240 V 50 Hz 400 W 3,0 A |
Autocierre SwingLine con asa Slimline | |
Derecha Intercambiable | |
Polystyol Liner | |
CE, ISO 14001, ISO 9001 | |
Forzado por ventilador | |
Pies de acero inoxidable, ajustables 150-180 mm | |
Bloqueo con llave | |
R290 |