Learn More
Masterflex™ Tubos de laboratorio de PVC flexibles sin DEHP
Utilice estos tubos de PVC para transferencia de líquidos, gases y productos químicos inorgánicos que se encuentran en las aplicaciones de dispensación de jabón, pigmentos, pinturas y laboratorios. Los tubos de laboratorio sin DEHP de PVC Cole-Parmer™ son ideales para instrumentos analíticos y uso general en el laboratorio.
34.65€ - 343.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Conformidad con la FDA, Propuesta 65, REACH |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Tygon |
Longitud global (métrico) | 15,24 m |
Para utilizar con (aplicación) | Instrumentos analíticos, laboratorio general, uso para transferencia de líquidos, gases y productos químicos inorgánicos que se encuentran en las aplicaciones de dispensación de jabón, pigmentos, pinturas y laboratorios |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Presión máxima | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Presión máxima | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
13284419
|
Masterflex™
95505-20 |
8 mm | 21 psi |
216.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
13294419
|
Masterflex™
95505-22 |
8 mm | 28 psi |
275.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
13264419
|
Masterflex™
95505-14 |
6,4 mm | 25 psi |
229.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
13214419
|
Masterflex™
95505-08 |
4,8 mm | 31 psi |
151.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
13204419
|
Masterflex™
95505-04 |
3,2 mm | 31 psi |
68.20€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
13214429
|
Masterflex™
95505-24 |
8 mm | 36 psi |
343.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
13224419
|
Masterflex™
95505-06 |
3,2 mm | 43 psi |
118.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
13284409
|
Masterflex™
95505-00 |
1,6 mm | 49 psi |
34.65€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Formulación sin DEHP no tóxica
- Radios de curvatura pequeños y flexibles
- Transparente; permite la inspección visual y el control del flujo
- Certificaciones: Conformidad con la FDA (alimentos), Propuesta 65, REACH
- Escala de temperatura: de –50 a 73 °C
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Conformidad con la FDA, Propuesta 65, REACH | |
Tygon | |
Instrumentos analíticos, laboratorio general, uso para transferencia de líquidos, gases y productos químicos inorgánicos que se encuentran en las aplicaciones de dispensación de jabón, pigmentos, pinturas y laboratorios | |
1 unidad | |
de 73 °C |
Esterilizable en autoclave | |
15,24 m | |
-50 °C | |
Transparente |