Learn More
Greiner Bio-One Microplacas de 384 pocillos sin tratamiento
Fabricado sin tratamiento de superficie para crear baja unión biomolecular. Las™ 384microplacas de ensayo de pocillos no tratados Greiner Bio One son ideales para aplicaciones de cribado bioquímico sensibles.
Marca: Greiner Bio-One 781095
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Footprint compatible with automated systems
- Can be traced to production through defined LOT number system
- Free of detectable DNase, RNase and human DNA
- Non-pyrogenic
- Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
- Quadrupled the number of wells (from 96)
- Well-to-well spacing: 4.5 mm
- Rounded square well profile, providing flexible working volume of 10 μl to 130 μl and reduced wicking and bubbling
Especificaciones
DIN ISO 9001 | |
Con tapa | |
Adherencia media | |
Polystyrene | |
No estéril | |
131 μl | |
40 |
Estándar | |
16 x 24 | |
White | |
384 | |
Sin tratar | |
Flat Bottom (F-well) | |
40/Cs. |