Learn More
Nonanofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 6008-36-2 | C15H22O | 218.34 g/mol
47.25€ - 182.00€
CAS 6008-36-2
Formula molecolare C15H22O
Molecular Weight (g/mol) 218.34
Numero MDL MFCD00048965
InChI Key PFUPABFCHVRLLY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nonanophenone, n-nonanophenone, n-octyl phenyl ketone, 1-phenyl-1-nonanone, 1-nonanone, 1-phenyl, 1-phenyl-nonan-1-one, acmc-209mhy
PubChem CID 80108
IUPAC Name 1-fenilnonan-1-ona
SMILES CCCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Quantità Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantità Precio Cantidad y disponibilidad  
11424933
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12238.09
10 g
47.25€
10 g
11434933
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12238.18
50 g
182.00€
50 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
6008-36-2
218.34
PFUPABFCHVRLLY-UHFFFAOYSA-N
80108
CCCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
C15H22O
MFCD00048965
nonanophenone, n-nonanophenone, n-octyl phenyl ketone, 1-phenyl-1-nonanone, 1-nonanone, 1-phenyl, 1-phenyl-nonan-1-one, acmc-209mhy
1-fenilnonan-1-ona
Especificaciones
Nonanophenone
14°C
139°C to 140°C (2 mmHg)
C15H22O
MFCD00048965
nonanophenone, n-nonanophenone, n-octyl phenyl ketone, 1-phenyl-1-nonanone, 1-nonanone, 1-phenyl, 1-phenyl-nonan-1-one, acmc-209mhy
CCCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
218.34
218.34
6008-36-2
0.94
>110°C (230°F)
1.506
2047454
PFUPABFCHVRLLY-UHFFFAOYSA-N
1-fenilnonan-1-ona
80108
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 227-861-7
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes