Learn More
Cloruro de nonanoil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403258
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Nonanoyl chloride is used for the acylation of amine groups of chitosan to simultaneously improve its material properties and adsorption capacity. It was also used in the synthesis of N-nonanoyl piperonylamide, caged vanilloid, N-(4-hydroxy-3-methoxybenzyl)-N-(2-nitrobenzyl)-nonanoylamide or N-(2-Nitrobenzyl)-N-vanillyl-nonanoylamide, n-benzylnonanamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de nonanoil se utiliza para la acilación de grupos aminos de quitosano para mejorar simultáneamente sus propiedades materiales y su capacidad de adsorción. También se utilizó en la síntesis de N-nonanoyl piperonilamida, vaniloide atrapado, N-(4-hidroxi-3-metoxibencilo)-N-(2-nitrobencilo)-nonanoillamida o N-(2-nitrobenzyl)-N-vanilyl-nonanoilamida, n-bencilononanamida.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 764-85-2
Fórmula molecular C9H17ClO
Peso molecular (g/mol) 176.684
Número MDL MFCD00000768
Clave InChI NTQYXUJLILNTFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nonanoic acid chloride, pelargonoyl chloride, pelargonyl chloride, nonanoylchloride, n-nonanoyl chloride, unii-0v0dum0390, nonanoylchlorid, nananoyl chloride, nonanic acid chloride, pelargonic acid chloride
PubChem CID 69819
Nombre IUPAC cloruro de nonanoil
SMILES CCCCCCCCC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nonanoyl chloride
Punto de fusión -61°C
Densidad 0.94
Punto de ebullición 215°C
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Índice de refracción 1.438
Cantidad 100 g
Número UN UN3265
Beilstein 1362621
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.69
Porcentaje de pureza 97%