Learn More
Normal Goat Serum (10%)
Suero de cabra normal (10 %)
Especificaciones
Especie | De cabra⁄Caprino |
---|---|
Condiciones de envío | Hielo húmedo |
Descripción
Esta solución de bloqueo de suero salino de cabra normal al 10 % está lista para su uso, en solución salina tamponada con fosfato (pH 7.4) con 0,1 % de ácida sódica. Este suero de cabra normal está diseñado para su uso como solución de bloqueo cuando se aplica un segundo anticuerpo de origen de cabra en un procedimiento de tinción inmunohistoquímica.Para bloquear la unión no específica del segundo anticuerpo de cabra, incube la sección de tejido con suero de cabra normal al 10 % durante 10 minutos a temperatura ambiente antes del paso de incubación del anticuerpo primario.
Especificaciones
De cabra⁄Caprino | |
Hielo húmedo |
Para uso en laboratorios