Learn More
Micronova™ Fregona irradiada NovaKnit™
Una fregona con tiras tubulares tejidas absorbente y engañosamente sólida para la limpieza y recogida de líquidos en entornos críticos y controlados. Disponible en una selección de tejidos duraderos y reutilizables. Sometidas a radiación gamma para áreas y equipos asépticos.
Marca: Micronova™ MP5331-12WIR
Requires : Bastidor MH-1, MHC-1 o QDMH-1 con mango de la serie SSU
Descripción
Fregonas irradiadas NovaKnit™ de Micronova absorbentes y engañosamente sólidas para la limpieza y recogida de líquidos en entornos críticos y controlados. Disponible en 100 % poliéster micro-denier, en 100 % poliéster estándar o en una mezcla de 75 % poliéster y 25 % nailon para aplicaciones que requieren una mayor absorbencia.
- Fregona con tiras tubulares tejidas irradiada y resistente
- Para limpieza y recogida de líquidos en entornos controlados
- Tiras estriadas absorbentes que no dejan pelusas
- Diseño enlazado sin bordes expuestos
- Tejido duradero y de estructura sólida
- 100 % poliéster micro-denier, 100 % poliéster estándar o mezcla de 75 % poliéster/25 % nailon para una mayor absorbencia
- Más absorbentes y duraderas que los modelos de sala limpia tradicionales
- Para su uso con el mango MH-1 MOP o
- el mango de acero inoxidable de la serie SSU a través del adaptador QDMH-1
- Sometidas a radiación gamma para áreas y equipos asépticos
- Resiste desinfectantes fuertes
- Lavable para su reutilización
- Esterilizable en autoclave
Información de órdenes
El mango MH-1 MicroMop o adaptador QDMH-1 MicroMop y el mango de la serie SSU también se venden por separado.
Especificaciones
38,1 x 17,8 cm (15 x 7 in) | |
Blanco | |
15 in | |
38.1 cm | |
17.8 cm | |
Chemicals | |
24/Cs. | |
Mango MH-1 o acoplado al mango universal de acero inoxidable a través del adaptador QDMH-1 | |
Poliéster, Nylon |
String Mop | |
12 oz | |
Estéril | |
Autoclavable | |
7 in | |
Reutilizables | |
El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C. | |
Desinfección y limpieza de suelos en salas limpias y entornos controlados |