Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Novara
Clásico diseño de Brogue con una sujeción ligeramente mayor del tobillo gracias a su vástago más largo. Las suelas de caucho de nitrilo prácticamente impenetrables, combinadas con el sofisticado aspecto del zapato, permiten al usuario desplazarse sin problemas de la oficina al almacén.
155.00€ - 192.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
---|---|
Tipo de tapón | Cordones |
Color | Marrón |
Diseñar | Novara |
Material de revestimiento | Hydro-Tec™ Sanitized Silver y cuero saludable |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15998201
|
Emma Safety Footwear
MM13109039 |
39 | N/A | ||||||
15908211
|
Emma Safety Footwear
MM13109040 |
40 | N/A | ||||||
15918211
|
Emma Safety Footwear
MM13109041 |
41 | N/A | ||||||
15928211
|
Emma Safety Footwear
MM13109042 |
42 |
192.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15938211
|
Emma Safety Footwear
MM13109043 |
43 | N/A | ||||||
15948211
|
Emma Safety Footwear
MM13109044 |
44 | N/A | ||||||
15958211
|
Emma Safety Footwear
MM13109045 |
45 | N/A | ||||||
15968211
|
Emma Safety Footwear
MM13109046 |
46 | N/A | ||||||
15978211
|
Emma Safety Footwear
MM13109047 |
47 | N/A | ||||||
15988211
|
Emma Safety Footwear
MM13109048 |
48 | N/A | ||||||
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Cuero de grano entero / Estructura de nobuk
- Resistente a los productos químicos / Repelente de líquidos
- Suela de caucho de nitrilo resistente al calor
- Certificación ESD
- Forro sin cromo
- Sanitized
Especificaciones
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 | |
Marrón | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver y cuero saludable | |
Acero |
Cordones | |
Novara | |
Cuero, Nobuck |