Learn More
Biochrom Espectrofotómetro Novaspec Pro
Diseñado para uso general en laboratorio de biotecnología, este espectrofotómetro es ligero y fácil de usar. El espectrofotómetro Biochrom™ Novaspec Pro ofrece un tamaño pequeño y construcción ligera y resistente, ideal para laboratorios donde el espacio es mínimo.
Marca:  Biochrom 80-2120-50
Código de producto. 15591166
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Realiza mediciones de absorbancia, % de transmisión y concentración.
  • Incluye métodos clasificados para cuantificación de proteínas de Bradford, BCA, Biuret y Lowry.
  • Calibración automática al arrancar
  • Sin tapa ni piezas móviles, este resistente instrumento es fácil de utilizar, limpiar y almacenar.
  • La pantalla gráfica permite ver barridos de longitud de onda, ensayos cinéticos y curvas estándar.
  • Aumente la flexibilidad de las mediciones con el soporte para celdas de tubos de ensayo opcional que permite la medición de tubos de ensayo 10 a 18 mm.
  • El soporte para celdas estándar admite cubetas de vidrio y desechables de 10 mm y se puede extraer fácilmente para su limpieza.
  • El portaceldas termostatizado opcional está disponible para también hacer mediciones a 37 °C.
  • El espectrofotómetro visible abarca de 325 a 1100 nm, lo que le permitirá ver más de la muestra.
  • Ideal para mediciones espectrofotométricas básicas, muy adecuado para uso de principiante
  • Ofrece un potente software integrado que funciona para la visualización y el análisis de datos.
  • Guarde los datos en un USB y analice los resultados más tarde.
  • Incluye el software PVC (impresión por ordenador), que le permite transferir datos directamente desde el instrumento
Servicio Técnico
1 años
Especificaciones
Especificaciones
-0,3 - +2,5 A
Acepta cubetas desechables o de vidrio de trayectoria óptica de 10 mm. Accesorios disponibles para el tubo de ensayo y portaceldas para celdas calentadas.
225mm
Pantalla gráfica de picos con seguimiento y zoom
Inglés, alemán, francés, español, italiano, japonés, chino
90/265 VCA
90-265 V, 50/60 Hz, 15 VA
133mm
Rejilla plana
± 0,010 A o ± 2,0 %, lo que sea mayor entre 0 y 1500 A a 546 nm
< 0,002 A a 0 A y 500 nm
Almacenamiento de método: 90 con protección de número PIN
± 1 nm
325mm
CE
Conexión USB a PC con software PVC
Matriz CMOS
225 x 325 x 133mm
Fuente de luz halógena de tungsteno pulsada
De 325 a 1.100 nm
Absorbancia de longitud de onda única, % de transmitancia de longitud de onda única, concentración con factor, concentración con estándar único, cinética, métodos para ciencias de la vida, densidad celular
La unidad, software PVC, paquete de 8 cubetas desechables de muestra, cubierta antipolvo, cable USB para conexión a PC, fuente de alimentación de 18 V con cables de alimentación para UE, Reino Unido, EE.UU. y Japón
< 0,002 A RMS a 0 A y < 0,003 A RMS a 1 A, ambos a 600 nm
- 0,300 a 2500 A, 0,3 a 199 %T
< 1 %T a 340 nm
± 2 nm
1,6kg