Learn More
Invitrogen™ Pila de transferencia iBlot™, nitrocelulosa, mini
Las pilas de transferencia iBlot se utilizan para transferir proteínas.
234.00€ - 486.00€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 8 cm |
---|---|
Anchura (métrico) | 8 cm |
Formato | Pila de transferencia |
Material | Nitrocelulosa |
Tamaño de poro | 0,2 μm |
Includes: One box of iBlot™ Transfer Stacks containing 10 stacks.
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10227972
![]() |
Invitrogen™
IB301002 |
Mini, 8 cm x 8 cm |
234.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12219319
![]() |
Invitrogen™
IB301032 |
Mini, 8 cm x 8 cm |
486.00€
paquete de 3 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Las pilas de transferencia iBlot son pilas desechables que se suministran en tres variedades para diferentes aplicaciones: las pilas de transferencia de gel iBlot incluyen membranas de PVDF o de transferencia de nitrocelulosa para realizar transferencias en seco de proteínas, las pilas de transferencia de ADN iBlot tienen una membrana de transferencia de nailon integrada para realizar inmunotransferencias secas de ADN, y las pilas de detección Western iBlot se utilizan para realizar detecciones Western en membranas de PVDV o de nitrocelulosa transferidas previamente. Cada pila de transferencia iBlot contiene un electrodo de cobre y tampones de cátodo y ánodo adecuados en la matriz de gel para permitir transferencias rápidas y fiables de proteínas o ADN.
Membrana de nitrocelulosa
- Compuesta de nitrocelulosa 100 % pura para proporcionar una transferencia de alta calidad.
- Compatible con los métodos de detección más utilizados como tinción, inmunodetección, fluorescencia o marcado radiactivo.
- La unión de proteínas se produce como resultado a las interacciones hidrófobas y electrostáticas.
- Tamaño de poro: 0,2 μm
- Capacidad de unión a proteínas: 209 μg/cm2
Tamaños de pilas de transferencia
- El tamaño normal (13 cm x 8,3 cm) se utiliza para todos los tipos de geles midi Novex (o equivalentes) y geles E-PAGE™ 48 o 96.
- El tamaño mini (8 cm x 8 cm) se utiliza para todos los minigeles Novex (o equivalentes).
Proteínas, expresión, aislamiento y análisis, inmunotransferencia (Western Blotting)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
8 cm | |
Pila de transferencia | |
0,2 μm | |
iBlot™ |
8 cm | |
Nitrocelulosa | |
Mini, 8 cm x 8 cm | |
Eliminación sostenible |
Seguridad y manipulación
- iBlot Transfer Stack, nitrocellulose, mini
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)-1,3-Propanediol ethylene glycol,aluminium oxide