Learn More
Invitrogen™ Mouse IFN gamma ELISA Kit
ELISA
730.00€ - 2345.00€
Especificaciones
Número de acceso P01580
Intervalo del ensayo 47-300 pg/ml
Sensibilidad del ensayo <2 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Ver más especificaciones
Includes: Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10078932
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
KMC4021
96 pruebas
730.00€
cada uno
10486483
Ver documentos
Invitrogen™
KMC4022
2 x 96 pruebas
1088.00€
cada uno
10543205
Ver documentos
Invitrogen™
KMC4021C
5 x 96 pruebas
2345.00€
cada uno
Descripción
Descripción
The Mouse Interferon Gamma (Ms IFNγ) ELISA quantitates Ms IFNγ in mouse serum, plasma, buffered solution, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms IFNγ. Principle of the method The Mouse IFNγ solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
IFN gamma (interferón gamma, interferón tipo II) es un factor de activación de macrófagos e interferón inmune que se produce principalmente por linfocitos T y células asesinas naturales en respuesta a antígenos, mitógenos, estafilococo enterotoxina B, fitohemaglutinina y otras citoquinas. IFN gamma es una proteína dimérica que consiste en dos subunidades de 146 aminoácidos. IFN gamma es una glicoproteína que existe, funcionalmente, como homodímero de aproximadamente 45 kDa. En SDS-PAGE, IFN gamma aparece como una combinación de bandas de 25, 20 y menos de 15,5 kDa como resultado de la glicosilación diferencial. La actividad biológica del homodímero IFN gamma es muy específica de la especie. El IFN gamma humano no muestra reactividad cruzada con el ratón. La función IFN gamma incluye lo siguiente: actividad antiviral, actividad antiproliferativa tumoral, inducción de MHC clase I y II, activación de macrófagos y secreción mejorada de inmunoglobulina por linfocitos B. El IFN gamma está involucrado en la regulación de citoquinas y también actúa sinérgicamente con otras citoquinas. La activación de IFN gamma tiene lugar mediante la unión de los receptores I y II IFN gamma y la activación de la vía JAK-STAT. IFN gamma no muestra ninguna homología con IFN alfa o IFN beta, pero el IFN gamma humano muestra una homología de secuencia aproximadamente del 40 % con IFN gamma de ratón. IFN gamma aumenta por IL2, FGF básico y EGF, mientras que disminuye por la vitamina D3 o DMN. Las mutaciones del gen IFN gamma están asociadas con la anemia aplásica.
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
P01580
<2 pg/mL
Kit de ELISA
Ratón
Lector de microplacas colorimétrico
IFN-g,Ifg
6,5 %
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Tampón de dilución estándar, Anticuerpo de detección biotinilado, Estreptavidina-HRP, Diluyente HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
RUO
De 2 °C a 8 °C
1 h 20 min
47-300 pg/ml
Biotina
Plasma, Sobrenadante, Suero
Detección colorimétrica
15978
4 h
3,2%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Plasma, 25 μl; suero, 25 μl; sobrenadante, 25 μl
Ratón
4 h
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.