Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para c-Met (total) humano
Kit de ELISA tipo sándwich
Marca: Invitrogen™ KHO0251
Includes: Placa de 96 pocillos recubiertos de anticuerpos para c-Met; patrón de c-Met total; tampón diluyente estándar; anticuerpo de detección de c-Met total; IgG-HRP anticonejo (100X); diluyente de HRP; concentrado de tampón de lavado (25X); cromógeno estabilizado, TMB; solución de parada; cubiertas de placa; protocolo detallado con pruebas de validación
Descripción
El kit de ELISA para c-Met (total) humano está diseñado para detectar y cuantificar el nivel de c-Met (total) en lisados de células humanas frescos o congelados. El ensayo reconoce el c-Met (total) humano de longitud completa tanto natural como recombinante, independientemente de su estado de fosforilación. Principio del método Se ha recubierto un ac de captura monoclonal específico para c-Met (total) en los pocillos de la placa de 96. Durante la primera incubación, los patrones y las muestras se pipetan en los pocillos y el antígeno se une al ac inmovilizado (captura). Tras el lavado, se añade a los pocillos un ac de conejo específico para la proteína objetivo y sirve como ac de detección al unirse a la proteína inmovilizada capturada durante la primera incubación. Tras el lavado, se añade un IgG anticonejo etiquetado con peroxidasa de rábano picante. Esto se une al ac de detección para completar la estructura tipo sandwich. Después de una tercera incubación y lavado de la enzima, se añade una solución de sustrato (TMB), sobre la que actúa la enzima unida para producir color. La intensidad del producto coloreado es directamente proporcional a la concentración de proteína objetivo presente en la muestra original y la densidad óptica puede leerse en un lector de microplacas. Validación rigurosa Cada lote de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para la validación.
El receptor del factor de crecimiento de hepatocitos (HGF-R), un producto del protooncogén c-Met, es una glucoproteína transmembrana heterodimérica que es una tirosina cinasa de tipo receptor. El heterodímero c-Met está compuesto por una cadena alfa que está ligada por disulfuro a una cadena beta. Cada heterodímero de subunidad alfa y beta contiene 1152 residuos de aminoácidos con una masa molecular calculada de aproximadamente 129 kDa. La cadena alfa se expone a la superficie celular y la cadena beta se extiende por la membrana plasmática. c-Met se sintetiza como un precursor de una sola cadena que se somete a glicosilación cotranslacional y escisión proteolítica produciendo la forma madura heterodimérica. Los receptores del HGF humanos y de ratón comparten el 89 % de identidad de aminoácidos. El HGF es el ligando para el receptor del HGF.Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
P08581 | |
<0,4ng/mL | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Lisados celulares | |
Humano | |
4233 | |
4 h | |
8,6% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
96 pruebas | |
Lisado celular, 10 μL | |
Humano | |
4 h |
0,78-50 ng/ml | |
De 0,78 a 50 ng/ml | |
Kit de ELISA | |
Tirosina cinasas receptoras | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
AUTS9,DFNB97,HGFR,RCCP2,c-Met | |
10,8% | |
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Tampón de dilución estándar, Anticuerpo de detección, anticonejo-HRP, Diluyente HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas | |
c-Met | |
RUO | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |