Learn More
Invitrogen™ Human VEGF ELISA Kit
ELISA
730.00€ - 1088.00€
Especificaciones
Número de acceso P15692
Intervalo del ensayo 23,4-1500 pg/ml
Sensibilidad del ensayo <5 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Ver más especificaciones
Includes: Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10150723
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
KHG0111
96 pruebas
730.00€
96 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10436293
Ver documentos
Invitrogen™
KHG0112
2 x 96 pruebas
1088.00€
192 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
The Human Vascular Endothelial Growth Factor (Hu VEGF) ELISA quantitates Hu VEGF in human serum, plasma, buffered solution, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu VEGF. Principle of the method The Human VEGF solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El VEGF (factor de crecimiento endotelial vascular) es una glicoproteína homodimérica ligada a disulfuro 45 kDa implicada en la angiogénesis que promueve la progresión del tumor y la metástasis. VEGF tiene una variedad de efectos sobre el endotelio vascular, incluyendo la capacidad de promover la viabilidad de las células endoteliales, la mitogénesis, la quimiotaxis y la permeabilidad vascular. Actualmente, la familia VEGF incluye VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E y PIFF. VEGF y su sistema receptor han demostrado ser los reguladores fundamentales en la señalización celular de la angiogénesis. La mayoría de los tumores tienen el requisito absoluto de la angiogénesis, y VEGF ha sido descrito como la citoquina angiogénica más potente asociada a este proceso. Hasta la fecha se han descrito 5 isoformas diferentes de VEGF. Estas isoformas se generan como resultado del empalme alternativo de un solo gen de VEGF. Se ha demostrado que estas diferentes isoformas se unen a dos receptores de tirosina-quinasa flt-1 (VEGFR-1) y flk-1/KDR (VEGFR-2), que se han expresado casi exclusivamente en células endoteliales. VEGF y sus receptores de unión de alta afinidad, las tirosina quinasas FLK1 y FLT1, se consideran importantes para el desarrollo de la vasculatura embrionaria. Los estudios han demostrado que una forma alternativamente empalmada de FLT1 produce una proteína soluble, llamada sFLT1, que une el factor de crecimiento endotelial vascular con alta afinidad, desempeñando un papel inhibitorio en la angiogénesis. Los niveles elevados de VEGF están relacionados con el síndrome de POEMS (polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, gammapatía monoclonal, cambios en la piel), también conocido como síndrome de Crow-Fukase que afecta a múltiples órganos en el cuerpo.
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
P15692
<5 pg/mL
Kit de ELISA
Humano
Lector de microplacas colorimétrico
MVCD1,VEGF,VPF
8,1%
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Tampón de dilución estándar, Anticuerpo de detección biotinilado, Estreptavidina-HRP, Diluyente HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
VEGF
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Humano
4 h
23,4-1500 pg/ml
Biotina
Plasma, Sobrenadante, Suero
Detección colorimétrica
7422
4 h
4,7%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
RUO
De 2 °C a 8 °C
1 h 20 min
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.