Learn More
Cytiva Medios de afinidad de flujo rápido Sepharose™ 4 nProtein A
Se utilizan para la purificación de anticuerpos monoclonales y policlonales. Los medios de afinidad de flujo rápido Cytiva Lifescience™ nProtein A Sepharose™4 contienen proteína A nativa acoplada a flujo rápido de sefarosa 4.
Marca: Cytiva 17-5280-04
Descripción
- Baja fuga de proteína A con casi el doble del total de capacidad de unión de la IgG a la Protein A Sepharosa CL-4B
- Se utiliza en procesos a gran escala aprobados por la FDA
- Fabricados sin utilizar componentes de origen animal
- La rigidez y el alto grado de sustitución de la matriz Sepharose 4 Fast Flow facilita el rápido procesado de grandes volúmenes de fluido de cultivo celular diluido
- Alta estabilidad química, térmica y mecánica
- Soporta altas concentraciones de agentes contaminantes en los enlaces de hidrógeno
Especificaciones
25 ml | |
Para la purificación de anticuerpos monoclonales y policlonales en laboratorios y en procesos | |
> 35 mg de IgG humana/ml | |
150 a 250 cm/Hoμr | |
9,84 in | |
100 kPa | |
De 2 a 10 | |
Proteína nativa A (S. aureus) |
Ningún cambio significativo en el rendimiento cromatográfico tras 1 semana de almacenamiento en 8 M de urea, 6 M de Gua-HCI, alcohol bencílico al 2 % o etanol al 20 % | |
De 2 °C a 8 °C | |
Medios de flujo rápido nProtein A Sepharose 4 | |
90 μm | |
25 cm | |
Agarosa entrecruzada al 4 % | |
Etanol al 20 % |
Seguridad y manipulación
- nProtein A Sepharose 4 Fast Flow, 25 ml
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol