Learn More
Invitrogen™ Human NT-3/NTF3 ELISA Kit
ELISA
Marca: Invitrogen™ EHNTF3X5
Descripción
The Human NeuroTrophic Factor 3 (NT-3) (Hu NTF3) ELISA quantitates Hu NTF3 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu NTF3. Principle of the method The Human NTF3 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La proteína codificada por este gen es un miembro de la familia de las neurotrofinas, que controla la supervivencia y la diferenciación de las neuronas de los mamíferos. Esta proteína está estrechamente relacionada tanto con el factor de crecimiento nervioso como con el factor neurotrófico derivado del cerebro. Puede intervenir en el mantenimiento del sistema nervioso del adulto y puede afectar al desarrollo de las neuronas en el embrión cuando se expresa en la placenta humana. Los ratones con deficiencia de NTF3 generados por el objetivo genético muestran defectos graves de movimiento de las extremidades. El péptido maduro de esta proteína es idéntico en todos los mamíferos examinados, incluidos humanos, cerdos, ratas y ratones.
Especificaciones
P20783 | |
4 pg/ml | |
ELISA sandwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Ensayos de 5 x 96 | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
4908 | |
<12% | |
Anticuerpo de detección biotinilado, Cubiertas adhesivas para placas, SAV-HRP, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Concentrado de diluyente de ensayo, Tampón de lavado, Solución de parada, Estándar, Cromógeno | |
5 × 96 pruebas | |
Neurobiología | |
De 2 °C a 8 °C | |
Humano | |
4 h 45 min |
De 4,12 pg/ml a 3000 pg/ml | |
De 4 pg/ml a 3000 pg/ml | |
Biotina | |
Quinasa e inhibidores | |
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: Angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
HDNF,NGF-2,NGF2,NT-3,NT3 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
HDNF, NGF-2, NGF2, NT-3, NT3 | |
1 h 20 min |