Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para NT-4/NTF4 humano
Kit de ELISA tipo sándwich
Marca:  Invitrogen™ EHNTF4X5
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17145529
  • 2785.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El ensayo ELISA para el factor neurotrófico humano 4 (NT-4) (NTF4 hu) cuantifica el NTF4 hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el NTF4 hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para NTF4 humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Este gen es miembro de una familia de factores neurotróficos, las neurotrofinas, que controlan la supervivencia y la diferenciación de las neuronas de los mamíferos. La expresión de este gen es ubicua y menos influenciada por las señales del entorno. Mientras que las inactivaciones de otras neurotrofinas, como el factor de crecimiento nervioso, el factor neurotrófico derivado del cerebro y la neurotrofina 3 resultan mortales durante el desarrollo postnatal temprano. Los ratones con deficiencia de NTF5 solo muestran déficits celulares menores y se desarrollan normalmente hasta la edad adulta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
P34130
2 pg/ml
ELISA sandwich de fase sólida
Kit de ELISA
Plasma, Sobrenadante, Suero
Ensayos de 5 x 96
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
4909
<12%
Solución de parada, Anticuerpo de detección biotinilado, Cromógeno, Concentrado de diluyente de ensayo, SAV-HRP, Estándar, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Tampón de lavado, Cubiertas adhesivas para placas
5 × 96 pruebas
Apoptosis
De 2 °C a 8 °C
Humano
4 h 45 min
De 1,4 pg/ml a 1000 pg/ml
De 2 pg/ml a 1000 pg/ml
Biotina
Otras proteínas
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: Angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Humano
Lector de microplacas colorimétrico
GLC10,GLC1O,NT-4,NT-4/5,NT-5,NT4,NT5,NTF5
<10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
RUO
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
GLC10, GLC1O, NT-4, NT-4/5, NT-5, NT4, NT5, NTF5
1 h 20 min