Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Maxi kit for transfection-grade plasmid DNA
Purify transfection-grade plasmid DNA with high yield. The NucleoBond™ Xtra Maxi Kit represents the new generation of anion exchanger. The optimized design results in high yield and ultra-fast processing.
Marca: Macherey-Nagel™ 740414.50
Descripción
Características
- Diseño de columna optimizado: resina de sílice empaquetada entre filtros, con preparación en solo 75 minutos
- Filtro de columna incluido: caudales de filtro altos, aclarado de lisados en paralelo y carga en la columna
- Material de sílice mejorado: rendimiento típico de 1000 μg y se puede utilizar en un amplio rango de pH
- Tecnología de intercambio de aniones de eficacia probada: ADN plasmídico para transfección
- Los kits contienen: Columnas y filtro NucleoBond™ Xtra Maxi, RNasa A, tampones (RES, LYS, NEU, EQU, WASH, ELU) y arandelas de plástico
Aplicaciones
- Plásmidos de alto número de copias de E. coli
- Plásmidos de bajo número de copias de E. coli (se requieren mayores volúmenes de tampón)
Especificaciones
Sí | |
Anion Exchange Chromatography Technology | |
Sí | |
<300kbp | |
1000 μg |
Columna de flujo por gravedad maxi | |
50 | |
<600 ml (alto número de copias), <1200 ml (bajo número de copias) | |
75 min/prep. |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 2-propanol/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %),dodecylsulfate, sodium salt/ethanol (diluted <