Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Midi
Purifique ADN plasmídico apto para transfección con un gran rendimiento. El kit NucleoBond™ Xtra Midi representa la nueva generación de intercambiador de aniones y ofrece un gran rendimiento además de ser ultrarrápido.
52.55€ - 1055.00€
Especificaciones
Formato Columnas de flujo por gravedad midi
Isolation Technology Cromatografía de intercambio aniónico
Volumen de muestra <200 mL (high copy), <400 mL (low copy)
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca N.º de reacciones Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.º de reacciones Precio Cantidad y disponibilidad  
11932492
Ver productos accesorios Ver documentos
Macherey-Nagel™
740410.10
10
120.00€
10 reacciones
11975442
Ver documentos
Macherey-Nagel™
740410.2
2
52.55€
2 reacciones
12798402
Ver productos accesorios Ver documentos
Macherey-Nagel™
740410.50
50
569.00€
50 preparaciones
12363348
Ver productos accesorios Ver documentos
Macherey-Nagel™
740410.50
50 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12752653
Ver productos accesorios Ver documentos
Macherey-Nagel™
740410.100
100
1055.00€
100 preparaciones
Descripción
Descripción
Features
  • Proven anion-exchange technology – transfection-grade plasmid DNA
  • Patented endotoxin removal by additional washing step – no extra ice incubation necessary
  • Optimized column design – Midi prep in 30 min.
  • Column filter included – high filter flow-rates, parallel lysate clearing and loading onto the column
  • Improved silica material – typical yields of 400μg (Midi)
Applications
  • High-copy plasmids from E. coli
  • Low-copy plasmids from E. coli (increased buffer volumes required)
Especificaciones
Especificaciones
Columnas de flujo por gravedad midi
Cromatografía de intercambio aniónico
<200 mL (high copy), <400 mL (low copy)
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-propanol/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %),dodecylsulfate, sodium salt/ethanol (diluted <