Learn More
Macherey-Nagel™ Columna HPLC por gravedad Macherey-Nagel™ NUCLEODURμ C18, tamaño de partículas de 1,8 μm
Ideal para la separación ultrarrápida de cetonas mediante HPLC. Columna HPLC por gravedad Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ C18, tamaño de partículas de 1,8 μm: columnas EC analíticas con fase de sílice de alta pureza para HPLC. Las columnas están disponibles en una variedad de diámetros y longitudes.
Marca:  Macherey-Nagel™ 760079.20
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12408347
  • 713.00€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Descripción
Estas columnas son adecuadas para separaciones analíticas sofisticadas generales, incluida la separación HPLC ultrarrápida de cetonas. Las clases de compuestos separados incluyen: fármacos (por ejemplo, analgésicos, antiinflamatorios, antidepresivos), herbicidas, fitofarmacéuticos e inmunosupresores.
  • Adecuadas para LC-MS y HPLC con niveles extremos de pH
  • Desactivación de la base superior
  • Modificación del octadecilo de alta densidad
  • Ideales para el desarrollo de métodos
Especificaciones
Especificaciones
Columna de análisis
2 mm
No
11600 psi (800 bar)
1,8 μm
110 Å
Acetonitrilo/agua
60 °C
C18 por gravedad
18 %
Sí
Acero inoxidable
HPLC, LC-MS
Octadecilo
Para LC-MS y HPLC
50 mm
Esférica
De 1 a 11
1 unidad
340 m²/g
L1
Sílice
Fase reversa
Fase reversa
Columna para EC