Learn More
Macherey-Nagel™ Precolumnas para HPLC/CC Nucleodur™ C18 Isis
Marca: Macherey-Nagel™ 761300.40
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
20 % | |
8 mm | |
Precolumna para CC | |
NUCLEODUR™ C18 Isis | |
Acetonitrilo/agua | |
Octadecilo | |
LC/MS y HPLC con niveles extremos de pH | |
Esférica | |
Sí |
3 μm | |
110Å | |
4 mm | |
Acetonitrilo/agua | |
Sílice | |
Precolumna | |
HPLC | |
No | |
L1 |