Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis HPLC Column
656.00 - 979.00
Specifications
Kolomindeling | Analytical Column |
---|---|
Partikelvorm | Spherical |
Poriegrootte | 110 Å |
Aantal | 1 Ea. |
Oplosmiddelen | Acetonitrile/water |
Product Code | Brand | Lengte (metrisch) | Diameter (metrisch) | Partikelgrootte | Koolstofbelasting | Price | Quantity & Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Lengte (metrisch) | Diameter (metrisch) | Partikelgrootte | Koolstofbelasting | Price | Quantity & Availability | ||
12757830
|
Macherey-Nagel™
760409.20 |
150 mm | 2 mm | 1.8 μm | 20% |
815.00
1 stuk |
|
||
12418447
|
Macherey-Nagel™
760407.20 |
100 mm | 2 mm | 1.8 μm | 20% |
815.00
1 stuk |
|
||
12418427
|
Macherey-Nagel™
760402.20 |
125 mm | 2 mm | 3 μm | 20% |
815.00
1 stuk |
|
||
12458427
|
Macherey-Nagel™
760403.20 |
150 mm | 2 mm | 3 μm | 20% |
815.00
1 stuk |
|
||
12498427
|
Macherey-Nagel™
760404.20 |
250 mm | 2 mm | 3 μm | 20% |
943.00
1 stuk |
|
||
12478437
|
Macherey-Nagel™
760406.20 |
30 mm | 2 mm | 1.8 μm | 20% |
713.00
1 stuk |
|
||
12438437
|
Macherey-Nagel™
760405.20 |
50 mm | 2 mm | 1.8 μm | 20% |
713.00
1 stuk |
|
||
12468417
|
Macherey-Nagel™
760400.20 |
50 mm | 2 mm | 3 μm | 20% |
713.00
1 stuk |
|
||
12737830
|
Macherey-Nagel™
760396.20 |
75 mm | 2 mm | 1.8 μm | 20% |
713.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||
12428427
|
Macherey-Nagel™
760402.30 |
125 mm | 3 mm | 3 μm | 20% |
826.00
1 stuk |
|
||
12468427
|
Macherey-Nagel™
760403.30 |
150 mm | 3 mm | 3 μm | 20% |
826.00
1 stuk |
|
||
12408437
|
Macherey-Nagel™
760404.30 |
250 mm | 3 mm | 3 μm | 20% |
938.00
1 stuk |
|
||
12488437
|
Macherey-Nagel™
760406.30 |
30 mm | 3 mm | 1.8 μm | 20% |
713.00
1 stuk |
|
||
12448437
|
Macherey-Nagel™
760405.30 |
50 mm | 3 mm | 1.8 μm | 20% |
713.00
1 stuk |
|
||
12478417
|
Macherey-Nagel™
760400.30 |
50 mm | 3 mm | 3 μm | 20% |
713.00
1 stuk |
|
||
12408427
|
Macherey-Nagel™
760401.46 |
100 mm | 4.6 mm | 3 μm | 20% |
887.00
1 stuk |
|
||
12448427
|
Macherey-Nagel™
760402.46 |
125 mm | 4.6 mm | 3 μm | 20% |
887.00
1 stuk |
|
||
12488427
|
Macherey-Nagel™
760403.46 |
150 mm | 4.6 mm | 3 μm | 20% |
887.00
1 stuk |
|
||
12408447
|
Macherey-Nagel™
760406.46 |
30 mm | 4.6 mm | 1.8 μm | 20% |
779.00
1 stuk |
|
||
12468437
|
Macherey-Nagel™
760405.46 |
50 mm | 4.6 mm | 1.8 μm | 20% |
779.00
1 stuk |
|
||
12498417
|
Macherey-Nagel™
760400.46 |
50 mm | 4.6 mm | 3 μm | 20% |
779.00
1 stuk |
|
||
12428437
|
Macherey-Nagel™
760404.46 |
250 mm | 4.6 mm | 3 μm | 20% |
979.00
1 stuk |
|
||
12478507
|
Macherey-Nagel™
760755.30 |
50 mm | 3 mm | 1.8 μm | 11% |
713.00
1 stuk |
|
||
12747830
|
Macherey-Nagel™
760397.46 |
75 mm | 4.6 mm | 3 μm | 20% |
779.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||
12438427
|
Macherey-Nagel™
760402.40 |
125 mm | 4 mm | 3 μm | 20% |
826.00
1 stuk |
|
||
12488447
|
Macherey-Nagel™
760412.40 |
125 mm | 4 mm | 5 μm | 20% |
656.00
1 stuk |
|
||
12478427
|
Macherey-Nagel™
760403.40 |
150 mm | 4 mm | 3 μm | 20% |
826.00
1 stuk |
|
||
12418437
|
Macherey-Nagel™
760404.40 |
250 mm | 4 mm | 3 μm | 20% |
938.00
1 stuk |
|
||
12498437
|
Macherey-Nagel™
760406.40 |
30 mm | 4 mm | 1.8 μm | 20% |
713.00
1 stuk |
|
||
12458437
|
Macherey-Nagel™
760405.40 |
50 mm | 4 mm | 1.8 μm | 20% |
713.00
1 stuk |
|
||
12488417
|
Macherey-Nagel™
760400.40 |
50 mm | 4 mm | 3 μm | 20% |
713.00
1 stuk |
|
||
Specifications
Analytical Column | |
110 Å | |
Acetonitrile/water | |
60°C | |
Yes | |
EC Column |
Spherical | |
1 Ea. | |
340 m²/g | |
Silica | |
Stainless Steel |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction