Learn More
Macherey-Nagel™ Precolumnas para HPLC/CC Nucleodur™ C18 Pyramid
Marca: Macherey-Nagel™ 761800.40
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
14% | |
5 μm | |
110Å | |
4 mm | |
Acetonitrilo/agua | |
Sílice | |
Precolumna | |
HPLC | |
Sí | |
L1 |
Desde 1 hasta 9 | |
8 mm | |
Precolumna para CC | |
NUCLEODUR™ C18 Pyramid | |
Acetonitrilo/agua | |
Octadecilo | |
LC-MS gracias a su bajo sangrado | |
Esférica | |
Sí |