Learn More
Macherey-Nagel™ Precolumnas para HPLC/CC Nucleodur™ HILIC
228.00€
Especificaciones
Carga de carbono 7%
pH De 2 a 8,5
Longitud (métrico) 8 mm
Tamaño de poro 110Å
Tipo Precolumna para CC
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Tamaño de partículas Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Tamaño de partículas Precio Cantidad y disponibilidad  
12625999
Ver documentos
Macherey-Nagel™
761590.30
3 mm 5 μm
228.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Añadir a la cesta
10269134
Ver documentos
Macherey-Nagel™
761580.30
3 mm 3 μm
228.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Añadir a la cesta
12408587
Ver documentos
Macherey-Nagel™
761580.40
4 mm 3 μm
228.00€
paquete de 3
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Añadir a la cesta
12418587
Ver documentos
Macherey-Nagel™
761590.40
4 mm 5 μm
228.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Especificaciones
7%
8 mm
Precolumna para CC
Acetonitrilo/agua
Sílice
Precolumna
HPLC
De 2 a 8,5
110Å
NUCLEODUR™ HILIC
Acetonitrilo/agua
Amoníaco/ácido sulfónico
Aplicaciones analíticas y preparativas, así como LC-MS
Esférica